Learn More
Fisherbrand™ Levantadores de células
Los levantadores desechables eliminan rápidamente capas celulares
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.08000kg
Código de producto. 11577692
  • 377.00€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los levantadores desechables eliminan rápidamente capas celulares
El levantador de células Fisherbrand se utiliza con placas y agrupaciones de cultivo celular para la retirada rápida de capas celulares. El diseño de una pieza y la hoja cincelada proporcionan un control mejorado al tiempo que minimizan los daños durante el proceso de extracción de células.
  • Esterilizados y envasados individualmente con envase con cierre de tipo desplegable
  • Hoja de copolímero de polietileno con borde en ángulo y cincelado
  • Mantiene un contacto uniforme con el área de crecimiento de los platos de cultivo
Especificaciones
Especificaciones
Polietileno
Extracción de capas celulares
7 pulg
17,78 cm
Levantador de células
Estéril
Placas y agrupaciones de cultivo celular
0,7 in
2 cm
Con ángulo y cincelado