Learn More
Bel-Art™ Anillos de seguridad en forma de C para matraces
Encajan perfectamente en matraces con conexiones de tubos laterales. Los anillos de seguridad en forma de C para matraces Bel Art están disponibles en cuatro combinaciones de diámetro/peso.
Marca: Bel-Art™ F18308-1000
41.00 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.46436kg
Descripción
- No es necesario desconectar los tubos
- Los anillos de plomo están cubiertos con revestimiento de vinilo de Vikem para proteger el instrumental de vidrio
- Los anillos son lo suficientemente flexibles como para expandirse y albergar recipientes más anchos
Especificaciones
Accesorio | |
Verde brillante | |
Matraces de 250 a 1000 ml | |
3,5 in | |
5,1 cm | |
450 g |
No esterilizable en autoclave | |
Plomo | |
2 pulg | |
8,89 cm | |
1 lb |