Learn More
Fisherbrand™ Cepillo con extensión para curvas de matraces
Para limpiar las curvas del fondo y los hombros interiores de frascos y matraces
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Descripción
Se utiliza para limpiar las curvas de difícil acceso de frascos y matraces
- Cerdas de cerdo blancas sin blanquear
- Extremo de las cerdas extendido
- Mango y eje de plástico
Especificaciones
Cepillo para matraces | |
Plástico | |
1,5 pulg. | |
Para limpiar las curvas del fondo y los hombros interiores de frascos y matraces | |
4 in | |
10,16 cm |
Cerda de cerdo sin blanquear | |
Blanco | |
3,81 cm | |
16 in | |
40,64 cm |