Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de laboratorio Fisherbrand™ Blue-Spirit™ Ever-Safe™
Filled with biodegradable, non-toxic blue liquid. Fisherbrand™ EverSafe™ Thermometers are liquid-in-glass immersion thermometers filled with mercury-free liquid/dye and fitted with an anti-roll device for easy reading with maximum safety. Available in a variety of temperature ranges.
en la oferta
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificate of Accuracy included |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Temperature monitoring |
Incluye | Anti-roll device, storage tube |
Material | Glass |
Relleno del termómetro | Mercury-free |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Tipo de inmersión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Tipo de inmersión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11721654
|
Fisherbrand™
|
De – 10 a 110 °C | Parcial |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11731654
|
Fisherbrand™
|
-10°C to +150°C | Partial Immersion |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11940584
|
Fisherbrand™
|
-35°C to +50°C | Total |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11721634
|
Fisherbrand™
|
De - 20° a + 150 °C | Total Immersion |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Includes: Anti-roll fitting, storage tube and Certificate of Accuracy
- Non-toxic, biodegradable filling (isoamyl benzoate) is safer than mercury and other spirits
- Bright blue fluid against a white background with permanently fused markings for easy reading
- Permanently fused markings for long-term use and accurate readings
- Should be stored in an upright position to prevent the column from separating
All thermometers are available with PTFE coating for increased safety and to prevent breakage.
Información de órdenes
Contact your Fisher Scientific Customer Service Representative
Especificaciones
Certificate of Accuracy included | |
Anti-roll device, storage tube | |
Mercury-free | |
±1°C | |
Blue liquid on white background with permanent black markings |
Temperature monitoring | |
Glass | |
Yes | |
1°C |