Learn More
Fisherbrand™ Cinta de advertencia de peligro biológico
Perfecta para pegar los protectores para mesa de trabajo y delinear áreas peligrosas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Perfecta para pegar los protectores para mesa de trabajo y delinear áreas peligrosas.
- La cinta adhesiva tiene impresos la palabra “BIOHAZARD” (peligro biológico) y el símbolo de advertencia de peligro biológico.
- Evita ondulaciones y ayuda a evitar que los derrames se metan por debajo de las alfombrillas protectoras.
- Se puede cortar en etiquetas (250 etiquetas por rollo).
- Color rojo fluorescente
Información de órdenes
Tamaño de rollo: 1270 x 1,3 cm (L x An)
Especificaciones
Autoadhesivo | |
Cinta | |
Perfecta para pegar los protectores para mesa de trabajo y delinear áreas peligrosas | |
500 in | |
0,5 in |
Rojo | |
Cinta de advertencia de peligro biológico | |
Unidad | |
12,7 m |