Learn More
Fisherbrand™ Cubrezapatos desechables de máxima protección
Cubrezapatos de polipropileno no tejido que protege contra la suciedad, el polvo y otras partículas secas
22.30€ - 43.70€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Latex Free | Sí |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Tamaño | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15411952
|
Fisherbrand™
|
XL | With anti-skid tread |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15481942
|
Fisherbrand™
|
Universal | Without anti-skid tread |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15491942
|
Fisherbrand™
|
XL | Without anti-skid tread |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Spunbond polypropolyene shoe covers protect against dirt, grime and certain dry particulates
- Un solo uso
- Azul
- Polipropileno
- Sin látex
- Con o sin suela antideslizante
Especificaciones
Polipropileno | |
Sí | |
Azul | |
Sí |