Learn More
Fisherbrand™ Batas de laboratorio blancas, de polipropileno y desechables de protección básica
Batas de laboratorio de un solo uso que ofrecen una protección económica, ligera y transpirable
en la oferta
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tipo de tapón | A presión |
Tipo de collarín | Estándar |
Estilo de manguito | Tejido |
Descripción
Single-use lab coats provide economical, lightweight and breathable protection
Bolsillos espaciosos para almacenar de forma segura objetos como bolígrafos o pequeños instrumentosConstrucción de polipropileno hilado sin látex
Alto nivel de transpirabilidad
También disponible en color azul (n.º de cat. de 17-100-889 A a - 895 A)
Los puños tejidos mantienen las mangas fijas
Tres bolsillos y un cierre de cinco botones
Cuello estándar
Desechable
Peso de tejido: 48 g/m
10/paquete; 30/caja.
10/paquete; 30/caja.
Nota: Hay disponibles otros materiales, colores y opciones. Consulte las batas de laboratorio de polipropileno desechables de protección básica Fisherbrand con puños elásticos y las batas de laboratorio de SMS desechables de protección básica Fisherbrand.
Especificaciones
Sí | |
A presión | |
Tejido | |
Sí |
Polipropileno | |
Estándar | |
3 | |
Blanco |