Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros de gravedad específica para líquidos más pesados que el agua ASTM™, volumen líquido de 260 ml
La precisión cumple o supera las especificaciones ASTM E 100
367.00€ - 407.00€
Especificaciones
Incrementos | 0,001 |
---|---|
Longitud (métrico) | 260 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Líquidos más pesados que el agua |
Volumen (métrico) | 260 mL |
TempofStandardization | 60 °F |
Código de producto | Marca | Número ASTM | Certificaciones/conformidad | Intervalo de gravedad específica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Número ASTM | Certificaciones/conformidad | Intervalo de gravedad específica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11797245
|
Fisherbrand™
|
125 H | Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 | De 1,00 a 1,05 ASTM 125H-62 |
407.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11707255
|
Fisherbrand™
|
126 H | Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 | De 1,05 a 1,10 ASTM 126H-62 |
367.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11717255
|
Fisherbrand™
|
127H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 1.10 to 1.15 ASTM 127H-62 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11737255
|
Fisherbrand™
|
129H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 1.20 to 1.25 ASTM 129H-62 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11727255
|
Fisherbrand™
|
128H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 1.15 to 1.20 ASTM 128H-62 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11747255
|
Fisherbrand™
|
130H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 1.25 to 1.30 ASTM 130H-62 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11757255
|
Fisherbrand™
|
131H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 1.30 to 1.35 ASTM 131H-62 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11767255
|
Fisherbrand™
|
132H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 1.35 to 1.40 ASTM 132H-62 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Temperatura de estandarización: 60 °F
- División: 0,001
- Longitud: 260 mm
Compliance
Calibrated according to ASTM™ E 126 specifications.
Especificaciones
0,001 | |
Líquidos más pesados que el agua | |
60 °F |
260 mm | |
260 mL |