Learn More
Fisherbrand™ Sistema de aspiración Advantage
Unidad compacta y portátil con una bomba con diafragma resistente e integrada que se emplea para la aspiración segura y precisa de líquidos médicos, biológicos y químicos no inflamables. Los líquidos se pueden extraer fácilmente y con gran precisión de portaobjetos, placas de Petri, microplacas, recipientes de cultivo celular o recipientes similares mediante diferentes pipetas o puntas de vidrio que se conectan fácilmente al pipeteador HandVac.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 9.00000kg
Código de producto. 15348191
  • 2188.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Bomba con diafragma de gran resistencia química y larga vida útil
  • Interrupción automática del flujo cuando se llena el recipiente de 4 litros.
  • Filtro hidrófobo (diámetro de 55 mm, tamaño mínimo del poro de 0,22 μm) para bacterias y virus.
  • Conectores para manguera de acoplamiento rápido con válvulas de aislamiento automático.
  • Regulador de vacío y medidor de vacío integrado que controlan con precisión los cultivos sensibles.
Aplicaciones:
  • Aspiración de líquidos y fluidos biológicos y médicos
  • Aspiración de cultivos celulares
  • Eliminación de fluidos biológicos y médicos
  • Eliminación de cultivos de muestra
Certifications
Marcado CE
Servicio Técnico
1 año
Especificaciones
Especificaciones
150 mbar
90/260 V, 50/60 Hz con cables de alimentación de Schuko y Reino Unido
Schuko
15 l/min
150 mbar
Enchufe Schuko, pipeteador básico HandVac, adaptador de 8 canales para puntas desechables, adaptador de un solo canal para puntas desechables, adaptador de goma para pipetas Pasteur, manual de funcionamiento
14,5 x 35,7 x 27,7 cm
8 kg
15 l/min
Certificados
Ver productos accesorios