Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos tipo Boston ámbar con tapones blancos de espuma de PE/PTFE
Catalog Number 11708919
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Cantidad:
12/Cs.
24/caja
48/Cs.
Para disolventes, productos químicos y muestras fotosensibles. Los frascos redondos Fisherbrand™ ámbar tipo Boston con tapones con revestimiento de PTFE/espuma de PE de polipropileno blanco son frascos de uso general para el almacenamiento a largo plazo de contenido sensible a la luz UV.
Amber Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and UV protection is important. Boston Round bottles features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; amber glass bottles absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum. Amber Glass Boston Rounds ensure integrity for long term storage and offer excellent protection for UV-sensitive contents.
Frascos, vidrio sodocálcico, Redondo tipo Boston
• Boca estrecha, ideal para el almacenamiento de disolventes, sustancias químicas y muestras
• Disponibles en color ámbar y transparente
• Tapa recubierta de PTFE
Capacidad 30 ml (1 oz)
Revestimiento del tapón PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-400
Tipo de tapón Rosca
Diámetro (métrico) 31 mm
Dispensación a través del tapón Yes
Tipo de producto Boston Round Bottle
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Ámbar
Material Vidrio
Cantidad 48/Cs.
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento PE Foam/PTFE
Acabado del cuello 20-400
Closure Included
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Boca Estrecha
Forma Boston Round