Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Dissecting Pan
Fisherbrand Aluminum Dissecting Pan is a major tool used in dissection across the globe.
13.00€ - 22.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Plato de disección de aluminio |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Uso general de disección |
Material | Aluminio |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17199180
|
Fisherbrand™
|
Sin parafina |
13.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13403746
|
Fisherbrand™
|
Parafina |
22.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fisherbrand™ Aluminum Dissecting Pan is a world renown dissection tool designed for all a variety of dissection experiments
- Major tool in dissection experiments
- Made to last and feature safe, smooth, rolled edges for lasting rigidity and durability
- Stack for compact storage
- Rustproof
- Available with or without black dissecting wax
- Used in the fields of education and research
- Made from ASTM™ standard aluminum
Información de órdenes
Dimensiones:279 x 177 x 38 mm (11 x 7 x 1,5 pulg)
Especificaciones
Plato de disección de aluminio | |
Uso general de disección | |
Aluminio | |
1 unidad |