Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Lab Frame Rods
Corrosion resistant hard aluminum rods for smooth fit with lab frames.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17291384
  • 10.15€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las varillas con esmerilado sin centro permiten un ajuste preciso
  • Con extremos achaflanados para una fácil localización
  • Diámetro: 13mm (0,51 in)
Especificaciones
Especificaciones
Aluminio
12 in
30,48 cm
Resistentes a la corrosión y con extremos biselados para facilitar su ubicación