Learn More
Fisherbrand™ Puntas de barrera para aerosoles
Evite la contaminación cruzada mediante el uso de las puntas con filtro de aerosol superiores
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.76860kg
Descripción
Fisherbrand™ Aerosol-Barrier tips can be used universally and protects the intergrity of your samples.
- El filtro a escala micrométrica pequeño y exclusivo evita la contaminación por aerosoles sin obstrucciones en el flujo de aire
- Utilice puntas con barrera de aerosol para garantizar la integridad de los resultados
- Certificadas por un laboratorio independiente como sin ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
- Color natural
Código de embalaje -- BP: Embalaje a granel; RI: Insertos de gradilla; HR: Gradilla con bisagras; HRS: Gradilla con bisagras, estéril; HR/T: Gradilla con bisagras, sin oligoelementos metálicos; LR: Gradilla totalmente extraíble; LRS: Gradilla totalmente extraíble, estéril; SR: Gradilla para apilado; IWS: En envase individual, estéril
Especificaciones
0,1 a 5 μl | |
Estéril | |
No Autoclavable | |
31 mm | |
Racl | |
Pipeta Universal Fit | |
A 2,5 μl |
Con filtro | |
Natural | |
1,2 in | |
Libre de ADNasa, ARNasa, DNA y pirógenos | |
Micropunto | |
Sí |