Learn More
Fisherbrand™ Absorption Ultra Micro Rectangular Cells with PTFE Lid
Fit standard spectrophotometer cell holders
643.75€ - 729.00€
Especificaciones
Tipo | Ultra-micro Absorption Cell |
---|---|
Material | Quartz |
Material del cierre | PTFE |
Anchura (métrico) interior | 2mm |
Cantidad | Ea., 8 Ea./Cs. |
Includes: PTFE lid or stopper
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15296103
|
Fisherbrand™
|
100 μl | Centro: 15 mm |
729.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15246103
|
Fisherbrand™
|
100 μL | Center:8.5mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15216123
|
Fisherbrand™
|
50 μL | Center:8.5mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15286123
|
Fisherbrand™
|
50 μL | Center:15mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- All cells are 12.5mm wide
- 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
- Reduce reagent use with Ultramicro cells
- Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
- Glass windows for routine work in ultraviolet region and visible region
Especificaciones
Ultra-micro Absorption Cell | |
PTFE | |
Ea., 8 Ea./Cs. | |
200 to 2500 nm | |
Standard spectrophotometer cell holder | |
Transmission from far ultraviolet through the infrared |
Quartz | |
2mm | |
10 mm | |
45 mm | |
12.5 mm | |
Rectangle |