Learn More
Fisherbrand™ Cubeta de cuarzo con tapón de PTFE
Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.05580kg
Código de producto. 15236033
  • 659.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Tapón de PTFE
Descripción
Descripción
  • Proporciona absorción semimicro
  • El rango de longitud de onda es entre 200 y 2500 nm
  • Con tapón de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
Cubeta
1000 μl
Politetrafluoroetileno (PTFE)
2/paq.
De 200 a 2500 nm
Espectrofotómetro estándar
Para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
Grosor parte inferior: 3 mm
Cuarzo
4 mm
10 mm
45mm
12,5mm
Rectangulares