Learn More
Fisherbrand™ Cubeta semimicro con tapa de PTFE
Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Includes: Tapa de PTFE
Descripción
- Reduce el uso de reactivos con microceldas
- Contiene dos ventanas transparentes de cuarzo
- Con tapa de PTFE
Especificaciones
Cubeta semimicro | |
Cuarzo | |
4 mm | |
10 mm | |
49,5mm | |
12,5mm | |
Rectangulares |
1500 μl | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Unidad | |
De 200 a 2500 nm | |
Espectrofotómetro estándar | |
Para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo |