Learn More
Fisherbrand™ Semi-microceldas rectangulares de cuarzo de absorción con tapa de PTFE
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
541.00€ - 1110.00€
Especificaciones
Tipo | Celda semimicro de absorción |
---|---|
Capacidad (métrico) | 1000 μl |
Material | Cuarzo |
Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Anchura (métrico) interior | 4 mm |
Includes: PTFE lid
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15246033
|
Fisherbrand™
|
4/paquetes, 8 paquetes/caja |
1110.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15226033
|
Fisherbrand™
|
2/paquetes, 8 paquetes/caja |
541.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
- Todas las celdas tienen 12.5 mm de ancho
- Celdas rectangulares de trayectoria óptica de 10 mm
- Reduzca el uso de reactivos con celdas semimicro
- Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
Especificaciones
Celda semimicro de absorción | |
Cuarzo | |
4 mm | |
De 200 nm a 2500 nm | |
Portaceldas para espectrofotómetro estándar | |
Para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo |
1000 μl | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
10 mm | |
45 mm | |
12,5 mm | |
Rectangulares |