Learn More
Fisherbrand™ Absorption Quartz Micro Rectangular Cells with PTFE Lid
Fit standard spectrophotometer cell holders
289.43€ - 324.00€
Especificaciones
Tipo | Micro Absorption Cell |
---|---|
Material | Quartz |
Material del cierre | PTFE |
Anchura (métrico) interior | 2mm |
Incluye | 2 clear windows |
Includes: PTFE lid
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15266083
|
Fisherbrand™
|
500 μl | Macroceldas de absorción | 45 mm |
324.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15256073
|
Fisherbrand™
|
300 μL | Micro Absorption Cell | 25 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Fit standard spectrophotometer cell holders
- All cells are 12.5mm wide
- 10mm path length rectangular cells
- Reduce reagent use with Micro cells
- Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
Especificaciones
Micro Absorption Cell | |
PTFE | |
2 clear windows | |
10 mm | |
Standard Spectrophotometer Cell Holder | |
Transmission from far ultraviolet through the infrared |
Quartz | |
2mm | |
2/Pk., 8 Pk./Cs. | |
200 to 2500 nm | |
12.5 mm | |
Rectangle |