Learn More
Fisherbrand™ Absorption Macro Rectangular Cells with PTFE Lid
Fit standard spectrophotometer cell holders
125.66€ - 675.00€
Especificaciones
Tipo | Macroceldas de absorción |
---|---|
Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Anchura (métrico) interior | 10 mm |
Para utilizar con (equipo) | Portaceldas para espectrofotómetro estándar |
Anchura (métrico) | 12,5 mm |
Includes: PTFE lid
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Material | Trayectoria óptica | Wavelength Range | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Material | Trayectoria óptica | Wavelength Range | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15266013
|
Fisherbrand™
|
3,5 ml | Cuarzo | 1 mm | De 200 nm a 2500 nm |
541.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15276013
|
Fisherbrand™
|
1,5 ml | Cuarzo | 5 mm | De 200 nm a 2500 nm |
374.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15296013
|
Fisherbrand™
|
3,5 ml | Cuarzo | 10 mm | De 200 nm a 2500 nm |
622.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15226023
|
Fisherbrand™
|
< 0,35/ml | Cuarzo | 1 mm | De 200 nm a 3500 nm |
675.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15286013
|
Fisherbrand™
|
3,5 ml | Cuarzo | 10 mm | De 200 nm a 2500 nm |
418.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15246023
|
Fisherbrand™
|
3,5 ml | Cuarzo | 10 mm | De 200 nm a 3500 nm |
400.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15276023
|
Fisherbrand™
|
3,5 ml | Vidrio óptico | 10 mm | De 360 nm a 2500 nm |
153.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15286023
|
Fisherbrand™
|
3,5 ml | Cuarzo óptico | 10 mm | De 260 nm a 2500 nm |
326.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15206033
|
Fisherbrand™
|
3,5 ml | Vidrio óptico | 10 mm | De 360 nm a 2500 nm |
400.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15266023
|
Fisherbrand™
|
3.5 mL | Special Optical Glass | 10 mm | 320 to 2500 nm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15265953
|
Fisherbrand™
|
1.75 mL | Quartz | 5 mm | 200 to 2500 nm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15256023
|
Fisherbrand™
|
3.5 mL | Quartz | 10 mm | 200 to 3500 nm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15255953
|
Fisherbrand™
|
3.5 mL | Quartz | 1 mm | 200 to 2500 nm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15216033
|
Fisherbrand™
|
3.5 mL | Optical Quartz | 10 mm | 260 to 2500 nm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15296023
|
Fisherbrand™
|
3.5 mL | Special Optical Glass | 10 mm | 320 to 2500 nm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Fit standard spectrophotometer cell holders
- All cells are 12.5mm wide
- 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
- Available with a variety of window materials for wide range of assays
- Available in four materials e.g. Quartz, Optical Quartz, Special Optical Glass and Optical Glass
- Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
- Glass windows for routine work in ultraviolet region and visible region
Especificaciones
Macroceldas de absorción | |
10 mm | |
12,5 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Portaceldas para espectrofotómetro estándar | |
Rectangulares |