Learn More
Fisherbrand™ Placas de poliestireno de 96 pocillos
Ideal para la detección de antibióticos, ensayos celulares y detección de compuestos
Marca: Fisherbrand™
113.80 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.76560kg
Descripción
Ideal para la detección de antibióticos, ensayos celulares y detección de compuestos
Diseñadas para ser compatibles con equipos automatizados
- Poliestireno
- Las placas se apilan fácilmente sin tapas
- Disponibles en formas planas o redondas de pocillo
- No estériles
- Sin tratamiento, proporcionan propiedades de superficie uniformes
- La tapa se vende por separado (12-565-511)
- El número de cat. 12-565-501 es de color transparente
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Transparente | |
Poliestireno | |
96 | |
No estéril | |
Plano | |
80/caja |
Sin tapa | |
80 cajas | |
Microplaca | |
400 μl | |
50-250 μL/well | |
Sin tratar | |
Ideal para la detección de antibióticos, ensayos celulares y detección de compuestos |