Learn More
Fisherbrand™ Placas de PCR de 96 pocillos sin faldón
Compatible con la mayoría de los termocicladores de 0.2 ml y secuenciadores de capilares ABI PRISM™ 310, 3100 y 3700
106.00€ - 132.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Tipo de producto | Microplaca de PCR |
Estilo de falda | Sin faldón |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12114112
|
Fisherbrand™
|
Rojo |
106.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12124112
|
Fisherbrand™
|
Azul |
106.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12144112
|
Fisherbrand™
|
Amarillo |
116.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12134112
|
Fisherbrand™
|
Verde |
106.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12104112
|
Fisherbrand™
|
Natural |
132.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Compatible with most 0.2mL thermal cyclers and ABI PRISM™ 310, 3100, and 3700 capillary sequencers
- Polipropileno virgen
- Fondo del pocillo transparente para la visibilidad de las muestras
- Plataforma de placas muy rígida
- Diseño de borde elevado
- Sellables mediante películas y láminas adhesivas, cierres térmicos y tiras de tapones
- Volumen máximo de 300 μl (cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos)
- Esquina recortada y rejilla alfanumérica
- Producción en sala limpia
Especificaciones
Estándar | |
Microplaca de PCR | |
Polipropileno | |
Aplicaciones de PCR, RT-PCR |
8 x 12 | |
Sin faldón | |
96 | |
Sí |