Learn More
Fisherbrand™ Microplacas de polipropileno DeepWell de 384 pocillos
Almacenan más material y son ideales para el almacenamiento de bibliotecas de compuestos
Marca: Fisherbrand™
337.01 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21749" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.28000kg
Descripción
- Excelente para el almacenamiento de dimetilsulfóxido (DMSO) y otros productos químicos y disolventes fuertes
- La forma del pocillo maximiza la recuperación de muestras
- Compatibles con instrumentos robóticos y automatización
- Los pocillos cuadrados con fondo redondo minimizan la absorción (por capilaridad)
- Códigos de barras disponibles previo acuerdo
- Sellable con alfombrillas de tapones para pocillos resistentes a productos químicos
- Intervalo de volumen de trabajo: De 5 a 240 μl/pocillo
Especificaciones
Estándar | |
Natural | |
Polipropileno | |
384 | |
Cuadrada |
16 x 24 | |
Microplaca de 384 pocillos | |
252.000 μl | |
No estéril | |
Para el almacenamiento de bibliotecas de ácidos nucleicos y compuestos |