Learn More
Fisherbrand™ Spacers for Owl™ P10DS Dual Gel System
Spacers for Owl™ P10DS Dual Gel System
20.50€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema en gel doble Owl™ P10DS
Tipo Juego de espaciadores
Dimensiones del gel 20 x 20 cm
Longitud de la superficie (imperial) 9,84 in
Longitud del gel (imperial) 7,8 in
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Altura (imperial) Altura (métrico) Grosor (imperial) Grosor (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Altura (imperial) Altura (métrico) Grosor (imperial) Grosor (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11943065
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
0,03 in 0,08 cm 0,03 in 0,08 cm
20.50€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11953065
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
0,05 in 0,15 cm 0,05 in 0,15 cm
20.50€
paquete de 2
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Ajouter au panier
Description
Description
  • For use with Owl P10DS dual gel system
Spécification
Spécification
Sistema en gel doble Owl™ P10DS
20 x 20 cm
7,8 in
20 cm
7,8 in
13 cm
9,05 in
Juego de espaciadores
9,84 in
25 cm
5,11 in
0,1 cm
20 cm
23 cm
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications