Learn More
Fisherbrand™ Replacement Pouches for FB-GC20-1 Vertical Gel Caster
Replacement Pouches for FB-GC20-1 Vertical Gel Caster
21.30€ - 48.60€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de preparación de gel Owl™ JGC-3 |
---|---|
Tipo | Bolsa de gel |
Dimensiones del gel | 20 x 20 cm |
Longitud (métrico) | 20 cm |
Anchura (métrico) | 20 cm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12424647
|
Fisherbrand™
|
25/paquete |
21.30€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11972975
|
Fisherbrand™
|
100/paquete |
48.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Sistema de preparación de gel Owl™ JGC-3 | |
20 x 20 cm | |
20 cm |
Bolsa de gel | |
20 cm |