Learn More
Fisherbrand™ Glass Plates for FB-VE16-1 Vertical Electrophoresis System
Different styles of glass plates to choose from.
22.21€ - 43.40€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Colador de gel en gradiente múltiple P1-CST Owl™ |
---|---|
Material | Vidrio |
Grosor (imperial) | 0,12 in |
Grosor (métrico) | 0,3 cm |
Longitud (métrico) | 16 cm |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11943035
|
Fisherbrand™
|
Placa de vidrio vacía |
25.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11953045
|
Fisherbrand™
|
Placa de vidrio con ranuras |
43.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11933035
|
Fisherbrand™
|
Offset Glass Plate |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Colador de gel en gradiente múltiple P1-CST Owl™ | |
0,12 in | |
16 cm | |
0,12 in |
Vidrio | |
0,3 cm | |
14 cm | |
0,32 cm |