Learn More
Fisherbrand™ Combs for FB-VE16-1 Vertical Electrophoresis System
Creates the wells in gels for electrophoresis
46.70€ - 48.40€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Colador de gel en gradiente múltiple P1-CST Owl™ |
---|---|
Tipo | Peine |
Dimensiones del gel | 16 x 14 cm |
Longitud del gel (imperial) | 6,3 in |
Longitud del gel (métrico) | 16 cm |
Código de producto | Marca | Volumen del pocillo (métrico) | Longitud de la superficie (métrico) | N.° de dientes | Anchura de los dientes (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen del pocillo (métrico) | Longitud de la superficie (métrico) | N.° de dientes | Anchura de los dientes (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11973045
|
Fisherbrand™
|
201 μl | 20 cm | 15 | 0,61 cm |
46.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11963045
|
Fisherbrand™
|
107 μl | 20 cm | 15 | 0,61 cm |
46.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11913035
|
Fisherbrand™
|
183 μl | 20 cm | 10 | 1,04 cm |
48.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11923035
|
Fisherbrand™
|
343 μl | 20 cm | 10 | 1,04 cm |
48.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11993045
|
Fisherbrand™
|
129 μl | 20 cm | 20 | 0,39 cm |
46.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11903055
|
Fisherbrand™
|
51 μl | 20 cm | 24 | 0,29 cm |
46.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11913055
|
Fisherbrand™
|
96 μl | 16 cm | 24 | 0,29 cm |
46.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11983045
|
Fisherbrand™
|
69 μl | 20 cm | 20 | 0,39 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Especificaciones
Colador de gel en gradiente múltiple P1-CST Owl™ | |
16 x 14 cm | |
16 cm | |
13 cm | |
7,08 in |
Peine | |
6,3 in | |
5,5 pulg | |
14 cm | |
18 cm |