Learn More
Fisherbrand™ 20-Tooth Combs for Owl™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
20-Tooth Combs for Owl™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
48.40€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Colador de gel en gradiente múltiple P2-CST Owl™
Tipo Peine
Dimensiones del gel 20 x 20 cm
N.° de dientes 20
Longitud de la superficie (imperial) 9,84 in
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Volumen del pocillo (métrico) Grosor de los dientes (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen del pocillo (métrico) Grosor de los dientes (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11973055
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
97 μl 0,08 cm
48.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11983055
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
182 μl 0,15 cm
48.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For use with Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Especificaciones
Especificaciones
Colador de gel en gradiente múltiple P2-CST Owl™
20 x 20 cm
9,84 in
25 cm
7,8 in
13 cm
0,55 cm
23 cm
Peine
20
7,8 in
20 cm
0,21 in
20 cm
9,05 in