Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ and Wellwash™ Versa™ Microplate Strip Washer: Bottles
Accessories for Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
219.00€ - 562.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11708006
|
Thermo Scientific™
N10812 |
4 L | Frasco de lavado B |
372.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11737996
|
Thermo Scientific™
N10810 |
4 L | Frasco para desechos |
246.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11797996
|
Thermo Scientific™
N10811 |
4 L | Frasco de lavado |
372.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11718006
|
Thermo Scientific™
N10813 |
4 L | Frasco de enjuagado |
372.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11758006
|
Thermo Scientific™
N10814 |
9 L | Frasco para desechos |
562.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11777996
|
Thermo Scientific™
N10809 |
2 L | Frasco de enjuagado |
265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11767996
|
Thermo Scientific™
N10808 |
2 L | Frasco de lavado B |
265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11727996
|
Thermo Scientific™
N10806 |
2 L | Frasco para desechos |
219.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11747996
|
Thermo Scientific™
N10805 |
2 L | Frasco lavador |
258.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11757996
|
Thermo Scientific™
N10807 |
2 L | Frasco de lavado |
265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Description
Accesorios para el lavador de tiras de microplacas Fisher Scientific Wellwash y Wellwash Versa
For use with Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
- Subsitute bottles of different sizes for added convenience
- Wash and waste bottles include liquid level sensors
- 4L wash and 9L waste bottles available for automation applications
ELISA-based assays, cell washing
Spécification
Tapón con tubos y sensores de nivel de líquido |