Learn More
Fisherbrand™ Miniagitadores
Capacidad para 1 l. Los miniagitadores Fisherbrand™ tienen un intervalo de agitación de 350 a 2000 rpm.
140.00€ - 166.00€
Especificaciones
Velocidad | De 350 a 2000 rpm |
---|---|
Posiciones de agitación. | 1 |
Material de la placa superior | Nailon |
Capacidad | 1 L |
Tensión | 120-230V |
Includes: Adaptador de línea, barra agitadora e instrucciones
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11537503
|
Fisherbrand™
99960-91 |
Crystals |
145.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11517503
|
Fisherbrand™
99960-89 |
ADN |
166.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11527503
|
Fisherbrand™
99960-90 |
Tabla periódica |
146.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12353067
|
Fisherbrand™
99960-86 |
Bacteria |
146.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11507503
|
Fisherbrand™
99960-88 |
Alchemist |
146.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11597493
|
Fisherbrand™
99960-87 |
Cafeína |
149.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12110970
|
Fisherbrand™
99960-92 |
El azul es bueno |
140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Selección de siete diseños fantásticos de placa superior.
- Intervalo de agitación: de 350 a 2000 rpm
- Capacidad de agitación: 1 l
- Diámetro máximo de recipiente: 8.5 cm
- LED de encendido
- Superficie superior transparente, resistente a productos químicos y de nailon
- Base de plástico resistente y estable
Información de órdenes
Dimensiones externas: 14.3 de L x 14.3 de An x 6.6 de Al cm (5.625 x 5.625 x 2.375 pulg); para 220-240 V
Garantía
Tres años
Especificaciones
De 350 a 2000 rpm | |
Nailon | |
120-230V | |
5,625 × 5,625 × 2,375 in (14,3 × 14,3 × 6,6 cm) | |
6,6 cm | |
14,3 cm | |
14,3 cm | |
Plástico |
1 | |
1 L | |
8,5 cm | |
2,375 in | |
5,625 in | |
5,625 in | |
120-230 V, 50/60 Hz |