Learn More
Fisherbrand™ Estación de trabajo trabajo barómetro con reloj Traceable™
Ideal para registrar los cambios ambientales en el laboratorio, supervisar las condiciones que afectan a los análisis de muestras y ayudar en la predicción de cambios meteorológicos
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.24660kg
Código de producto. 15273966
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
La estación de trabajo Fisher Scientific™ Traceable™ con barómetro y reloj es ideal para registrar cambios ambientales en el laboratorio, controlar las condiciones que afectan a los análisis de muestras y ayudar en la predicción de cambios meteorológicos.
  • Mide la presión barométrica e indica gráficamente la tendencia barométrica
  • Muestra la temperatura y la hora del día/fecha
  • Compensación de altitud ajustable de - 300 a 1200 metros (de - 900 a 3600 pies)
  • La tendencia barométrica gráfica indica la lectura actual y las lecturas de una, tres, seis y 12 horas anteriores en un formato de gráfico de barras
  • Los indicadores de previsión muestran las condiciones meteorológicas para las siguientes 12 horas con símbolos de soleado, nublado y lluvioso
  • El reloj muestra la hora en formato de 12 o 24 horas y la fecha
  • Intervalo barométrico: de 23,62 a 31,01 pulg Hg/de 800 a 1050 mbar; resolución: 0,063 pulg Hg/1 mbar; precisión: ±6 Mb (de 890 a 1020 Mb); de lo contrario ± 10 Mb
  • Escala de temperatura: de - 9 a 70 °C (de - 22 a 158 °F); Resolución: 0,5°; Precisión: ±1 °C (de 32 a 104 °F/de 0 a 40 °C); de lo contrario, ± 2 °C
  • Puede montarse en pared
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Especificaciones
Especificaciones
De 5 a 50 °C (de 23 a 122 °F)
0.5°C
7.62 cm
7.75 in.
2.5 in.
0.27 kg
±6 mbar (890 to 1020 mb); otherwise ±10 mb
Workstation Barometer with Clock
3 in.
19.69 cm
6.35 cm
8 oz.