Learn More
Fisherbrand™ Termómetro para refrigerador con señal de radio inalámbrica Traceable™
Wirelessly monitors refrigerators from up to 100 ft. away, offering min/max memory and high/low alarm
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.22500kg
Includes: Unidad remota (adicional disponible por separado, 15-081-114), batería, soporte articulado, montaje en pared, Velcro™, carcasa de plástico ABS
Descripción
- Los datos se actualizan cada 30 segundos
- Se pueden enviar lecturas de temperatura de hasta tres sensores de refrigerador remotos a una unidad principal a través de una señal de radio: La frecuencia de 433 MHz atraviesa refrigeradores y paredes
- El material del frasco sellado son GRAS (generalmente reconocida como seguro) y están aislados de cambios rápidos de temperatura cuando la puerta del refrigerador está abierta
- La memoria mín./máx. permite monitorizar las condiciones en periodos de tiempo largos o cortos
- La alarma suena cuando la temperatura supera a la alza o a la baja los puntos de ajuste; se puede ajustar en incrementos de 1°
- El indicador de la unidad principal muestra las tendencias de temperatura en aumento o descenso
Especificaciones
- Intervalo: De -30,0° a +70,0 °C (de -22,0° a +158,0 °F)
- Resolución: 0,1 °
- Exactitud: ±1,0 °C
- Funciones: inalámbrico, memoria mín./máx., alarma, °F/°C
- Pantalla: LCD de dos líneas, dígitos de 2,5 cm
- Tamaño L ×An × Al: unidad principal, 11,4 × 10,8 × 1,9 cm; unidad remota, 8,9 × 5,8 × 1,9 cm
- Peso: unidad principal 170 g; unidad remota 85 g
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
0,75 in | |
Unidad remota (adicional disponible por separado, 15-081-114), batería, soporte articulado, montaje en pared, Velcro™, carcasa de plástico ABS | |
90 mm | |
3 oz | |
2,3 in | |
3,5 in | |
LCD digital |
9 x 6 x 1,9 cm | |
1,9 cm | |
3,5 in | |
0,1 °C | |
85 g | |
Módulo de sonda a distancia | |
± 1 °C | |
6 cm |