Learn More
Fisherbrand™ Termómetro para refrigerador con señal de radio inalámbrica Traceable™
Wirelessly monitors refrigerators from up to 100 ft. away, offering min/max memory and high/low alarm
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.17000kg
Includes: Unidad remota (adicional disponible por separado, S04570), batería, soporte articulado, montaje en pared, Velcro™, funda de plástico ABS
Descripción
- Actualizaciones de datos cada 30 segundos
- Se pueden enviar lecturas de temperatura de hasta tres sensores de refrigerador remotos a una unidad principal a través de una señal de radio: la frecuencia de 433 MHz penetra refrigeradores y paredes
- El frasco sellado de material GRAS (generalmente reconocido como seguro) está aislado frente a cambios bruscos de temperatura cuando se abre la puerta del refrigerador
- La memoria de mín./máx. permite monitorizar las condiciones a lo largo de periodos de tiempo largos o cortos
- La alarma suena cuando la temperatura asciende por encima o cae por debajo de los puntos de ajuste; se puede ajustar en incrementos de 1 °
- El indicador en la unidad principal muestra las tendencias de aumento o descenso de las temperaturas
Especificaciones
- Intervalo: de - 30.0° a + 70.0 °C (de - 22.0 ° a + 158.0 °F)
- Resolución: 0.1 °
- Exactitud: C
- Funciones: inalámbrico, memoria de mín./máx., alarma, °F/°C
- Pantalla: LCD de dos líneas, dígitos de 2.5 cm (1 pulg)
- Tamaño, L × An × Al: unidad principal, 11.4 × 10.8 × 1.9 cm (4.5 × 4.25 × 0.75 pulg); unidad remota, 8.9 × 5.8 × 1.9 cm (3.5 × 2.3 × 0.75 pulg)
- Peso: unidad principal, 170 g (6 oz); unidad remota, 85 g (3 oz)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
0.75 in. | |
Unidad remota (adicional disponible por separado, S04570), batería, soporte articulado, montaje en pared, velcro™, funda de plástico ABS | |
11 cm | |
6 oz. | |
4.25 in. | |
4.5 pulg | |
70°C | |
-30°C | |
-30°C to +70°C | |
Digital LCD |
11 x 10 x 1.9 cm (4.5 x 4.25 x 0.75 pulg) | |
1.9 cm | |
4.5 pulg | |
0.1°C | |
170 g | |
Termómetro de señal de radio inalámbrico | |
158°F | |
-22°F | |
De -22 °F a +158 °F | |
±1°C | |
10 cm |