Learn More
Fisherbrand™ Reloj de pared Traceable™ con diámetro de 12 plug en la parte frontal
Reloj de pared de laboratorio resistente con segundero.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.56970kg
Includes: Funda resistente al polvo y las salpicaduras, tornillo de montaje en pared y una pila “AA”.
Descripción
Reloj de pared de laboratorio resistente con segundero.
- El reloj indica la hora al segundo con una exactitud de cristal de cuarzo del 0,01 %
- Esfera de 12 pulgadas (25 cm) de diámetro
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Reloj analógico | |
Analógico | |
30,5 cm | |
Reloj de pared de laboratorio resistente con segundero | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
0,0001 | |
12 pulg | |
Carcasa resistente al polvo y las salpicaduras, tornillo de montaje en pared y una pila AA | |
Unidad |