Learn More
Fisherbrand™ Cronómetros/temporizador Traceable™
Temporizadores excelentes con pantalla grande.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg
Includes: Dorso magnético, caballete articulado, mecanismo deslizante del fijador de resorte, orificio para un cordón, pila, reloj y memoria
Descripción
temporizador; cuenta atrás; recorrido; hora; alarma; parada/pausa; tiempo transcurrido; reloj; reloj de pulsera; cronógrafoInformación de órdenes
Dimensiones: 6,4 x 5,6 x 1,3 cm (An x P x Al); Peso: 1,5 oz (42,5 g)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Temporizador de cuenta atrás | |
1 min | |
LCD | |
2,25 x 2,5 x 0,5 pulg (5,71 x 6,35 x 1,27 cm) | |
5,71 cm | |
6,35 cm | |
0,37 in | |
0,93 cm | |
42,52 g | |
NIST |
99 h 59 min 59 s | |
0,0001 | |
Óxido de plata | |
2,25 in | |
2,5 in | |
0,5 in | |
1,27 cm | |
1,5 oz | |
Dorso magnético, caballete articulado, mecanismo deslizante del fijador de resorte, orificio para un cordón, pila, reloj y memoria |