Learn More
Fisherbrand™ Temporizador de alarma digital de tres canales Traceable™
Las grapas de laboratorio de tres vías ofrecen un servicio fiable durante años
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.13500kg
Código de producto. 11735863
  • 93.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Includes: Pila AA con vida útil de dos años; funda de plástico de ABS resistente a los productos químicos
Descripción
Descripción
El temporizador de alarma de tres canales Fisher Scientific™ Traceable™ presenta una capacidad de sincronización de 10 horas con una resolución de un segundo.
  • Capacidad de temporización: 10 horas
  • Exactitud: 0,001%
  • Cuenta atrás, alarma e indicador en pantalla por canal
  • Las alarmas suenan durante 60 segundos o se pueden desactivar manualmente
  • Pantalla: LCD de 0,25 pulg de alto
  • Dimensiones: 3,5 x 7,6 x 7,6 cm. An x P x Al (1,4 x 3 x 3 pulg.)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
Temporizador portátil/de sobremesa
1 min
De 1 s
3
0,25 in
4 oz
Pila AA con vida útil de dos años; funda de plástico de ABS resistente a los productos químicos
9 h 59 min 59 s
1e-005
LCD
AA
0,63 cm
113,39 g
ISO 17025, NIST y A2LA