Learn More
Fisherbrand™ Temporizador digital de alarma de tres canales con triple línea LCD Traceable™
La precisión es del 0,001 %
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.09900kg
Includes: Pila alcalina AAA con hasta dos años de uso y funda de plástico de ABS resistente a los productos químicos.
Descripción
El temporizador de alarma de tres canales Fisher Scientific™ Traceable™ con pantalla LCD de tres líneas ofrece temporización de tres canales con arranque simultáneo o individual.
- Pantalla de tres líneas
- Resolución de un segundo
- La función “Thru-zero” ofrece cuenta atrás, alarmas y cuenta progresiva
- Cuenta atrás y progresiva simultáneamente
- Modo de tiempo límite
- La recuperación de memoria vuelve automáticamente al tiempo preestablecido
- El volumen de la alarma es ajustable
- La alarma visual y sonora funciona durante un minuto o de forma continua
- Reloj de hora del día con indicadores AM/PM
- Cuatro patas de goma mantienen el instrumento alejado de la humedad de la mesa de trabajo
- La pantalla LCD es de 9,5 mm de Al
- Intervalo de temporización: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos a 1 segundo
- Cronómetro: 1 Segundo a 99 horas, 59 minutos, 59 segundos
- Exactitud: 0,001%
Información de órdenes
Peso neto: 85 g (3 oz)
Certifications
El certificado Traceable con número de serie individual suministrado lo ha emitido un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™ e indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Temporizador portátil/de sobremesa | |
Audible/visible | |
1 s | |
1 x 3 x 3,25 pulg. (2,54 x 7,62 x 8,22 cm) | |
2,54 cm | |
7,62 cm | |
8,22 cm | |
85,04 g | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
99 h 59 min 59 s | |
0,001% | |
LCD | |
1 in | |
3 pulg | |
3,25 in | |
3 oz | |
Pila alcalina AAA con más de dos años de uso y funda de plástico de ABS resistente a los productos químicos. |