Learn More
Fisherbrand™ Monitor de humedad con reloj/termómetro Traceable™
Mide la temperatura ambiente y la humedad relativa e indica la hora.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Código de producto. 11725843
  • 107.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Includes: Pila AAA de 1,5 V, soporte y montaje en pared integrados
Descripción
Descripción
Mide la temperatura ambiente y la humedad relativa e indica la hora. Los monitores de humedad con reloj/termómetro Fisherbrand™ Traceable™ están diseñados para un funcionamiento sencillo, precisión y fiabilidad en laboratorios industriales, educativos, hospitalarios y gubernamentales. Son ideales para su uso en incubadores, espacios de almacenamiento, cámaras de secado, campanas extractoras, salas limpias, cámaras climáticas y aplicaciones generales de laboratorio.
  • Pantalla LCD de tres líneas con dígitos de 13 mm de altura (0,5 pulg.)
  • Intervalo doble: De 0 a 50 °C y de 32 a 122 °F
  • Caballete abatible para uso en escritorio
  • Cambia las lecturas de grados Celsius o Fahrenheit seleccionables
  • El intervalo de humedad relativa es del 20 al 90 %, la resolución es del 1 % de HR y la precisión es de ±8 %.
  • La memoria recupera las lecturas de temperatura y humedad más altas y bajas
  • El reloj muestra la hora del día hasta los minutos, con una precisión de 0,0190 segundos.
  • La pantalla LCD de fácil lectura informa de la temperatura con una precisión de hasta ±1 °C y una resolución de 0,1 °C/°F.
Información de órdenes
Dimensiones totales: 10,8 x 5,7 x 1,3 cm (An x P x Al)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™.
Especificaciones
Especificaciones
0,1 °C
a 0 °C 50°C.
De 32° a 122 °F
4,25 in
2,25 in
0,5 in
2,5 oz
Incubadora, espacios de almacenamiento, cámaras de secado, campanas extractoras, salas limpias, cabinas climáticas y aplicaciones generales de laboratorio
ISO 17025, A2LA, NIST
±1 °C, de ±5 % (intervalo medio) a +±8 % (fin del intervalo) HR
LCD
10,8 x 5,7 x 1,3 cm (4,25 x 2,25 x 0,5 pulg)
10,8 cm
5,7 cm
1,3 cm
71 g
Pila AAA de 1,5 V, soporte y montaje en pared integrados
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico