Learn More
Fisherbrand™ Tacómetro Traceable™ con puntero LED rojo
Sin contacto, solo apunte y dispare con la mano El cristal de cuarzo de precisión garantiza resultados estables y repetibles. Diseñado para medir centrífugas, bombas, rodillos, ejes, engranajes, motores y superficies móviles.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.14040kg
Includes: Batería de 9V
Descripción
Sin contacto, solo apunte y dispare con la mano El cristal de cuarzo de precisión garantiza resultados estables y repetibles. Diseñado para medir centrífugas, bombas, rodillos, ejes, engranajes, motores y superficies móviles.
- La resolución de cinco dígitos es de 0,001, 0,01, 0,1 o 1, dependiendo de las revoluciones mostradas
- El botón de retención HOLD congela la lectura
- La precisión es del 0,04 % ±2 dígitos
- Los dígitos de 1,2 cm de altura de la pantalla LCD se pueden leer desde 3,05 m.
- Se indica si las pilas están gastadas en la pantalla
- Carcasa de ABS resistente a golpes
- Dimensiones: 4,75 x 1,75 x 1,25 pulg (12 x 4 x 3cm)
- Peso: 113g (4 oz)
Uso
- Las mediciones ópticas sin contacto se realizan colocando un trozo de cinta reflectante autoadhesiva (76 cm, cinta suministrada) en el objeto giratorio
- La luz LED roja se bloquea en la cinta y cuenta las rotaciones
- En dos segundos, proporciona respuestas sólidas desde 10 a 99 999 rpm
Información de órdenes
Dimensiones: 12 x 4 x 3 cm (4,75 x 1,75 x 1,25 pulg). Peso: 113g (4 oz)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025, que indica trazabilidad de acuerdo con las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Batería de 9V | |
4 oz | |
LCD | |
0,04 % ±2 dígitos | |
0,001, 0,01, 0,1 o 1 |
113g | |
Tacómetro con puntero LED rojo | |
Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025, que indica trazabilidad de acuerdo con las normas facilitadas por el NIST™.+ | |
De 10 a 99,999 rpm | |
Mida las centrífugas, las bombas, los rodillos, los ejes, los engranajes, los motores y las superficies móviles. |