Learn More
Fisherbrand™ Mini reloj Stick it Traceable™
Perfecto para áreas de trabajo individual con agujas brillantes de fácil lectura y segundero blanco
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11745833
  • 15.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Includes: Velcro™, cinta de doble cara, 2 años de batería y certificados trazables
Descripción
Descripción
El mini reloj Stick-IT Traceable™ de Fisher Scientific™ es perfecto para áreas de trabajo individual con agujas brillantes de fácil lectura y segundero blanco.
  • La precisión de cuarzo-cristal es del 0,013 %
  • La carcasa metálica sellada con junta tórica es resistente al agua/polvo
  • El fondo plano permite colocarlo de pie en un estante, escritorio, o banco
Información de órdenes
Dimensiones: 1,6 diám. x 0,3 pulgadas (40 x 8 mm); Peso: 1 oz
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
Mini reloj
De 1 s
0,3 in
1,6 in
1 oz
Velcro™, cinta de doble cara, 2 años de batería y certificados trazables
Unidad
0,00013
Metal resistente
0,76 cm
4,06 cm
0,028 kg
Perfecto para áreas de trabajo individual con agujas brillantes de fácil lectura y segundero blanco
ISO 17025, A2LA, NIST