Learn More
Fisherbrand™ Medidor del nivel acústico Traceable™
El medidor recibe el sonido a través del micrófono de condensador de 1,27 cm (0,5 pulg).
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.63000kg
Descripción
El medidor recibe el sonido a través del micrófono de condensador de 1,27 cm (0,5 pulg).
La resolución es de 0,1 dB con precisión de ± 2 dB. El tiempo de respuesta puede ajustarse en rápido (0,2 segundos) o lento (1,5 segundos). La función de retención máxima MAX HOLD conserva la lectura más alta registrada para su visualización posterior. La clavija del registrador permite capturar lecturas (mV/dB de CA y CC) para su uso con la mayoría de los registradores gráficos.
- Tres intervalos de decibelios para mayor precisión
- Tiempos de respuesta ajustables
- Mide bajo (30,0 a 80,0 dB), medio (50,0 a 100,0 dB), alto (80,0 a 130,0 dB)
Información de órdenes
Dimensiones: 25,4 x 7,6 x 2,5 cm (L x An x Al) Peso neto: 269 g. También se suministran pilas alcalinas de 9 V y maletín de transporte.
Certifications
Se suministra con un certificado ISO 7025 con número de serie individual que indica la trazabilidad a NIST.
Compliance
Cumple las normas IEC 651 Tipo 2 al proporcionar ponderaciones para A (frecuencias de 500 a 10 kHz) y C (frecuencias de 30 a 10 kHz).
Especificaciones
Certificado trazable, IEC 651 Tipo 2, OSHA | |
Medidor del nivel acústico | |
3 in | |
Pila alcalina de 9 V, maletín de transporte, micrófono de condensador de 1,27 cm (0,5 pulg), clavija de registrador, inserto de rosca para trípode | |
7,62cm | |
0.1dB | |
9,5 oz | |
1 in |
3 x 1 x 3 pulg (7,62 x 2,54 x 7,62cm) | |
De 500 Hz a 10 KHz o 30 Hz a 10 KHz | |
7,62cm | |
3 in | |
De 35 a 80 dB bajo, de 50 a 100 dB medio, de 80 a 130 dB alto | |
0,2 s rápido o 1,5 s lento | |
269,32g | |
2,54cm |