Learn More
Fisherbrand™ Termómetro con frasco Traceable™ Sentry™
Triple pantalla que muestra simultáneamente temperaturas alta, baja y actual
45.01€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2,62 x 2,62 x 0,75 pulg (6,5 x 6,4 x 1,9 cm)
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 1,9 cm
Incluye Pila (un año de funcionamiento continuo), sonda de frasco para refrigerador/congelador, soporte articulado, gancho para montaje en pared, imán y cinta de montaje magnética y de Velcro™
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Tipo de producto Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
15234006
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Termómetro Sentry con escala Fahrenheit No aplicable De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 158 °F) Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Triple pantalla que muestra simultáneamente temperaturas alta, baja y actual. El termómetro Fisher Scientific™ Traceable™ Sentry con frasco permite controlar la temperatura de cualquier experimento cuando no se está presente: durante la noche, los fines de semana e incluso durante el almuerzo.—'
Permiten ver de forma instantánea si el congelador, el baño de agua o la estufa microbiológica se encuentran dentro de la especificación de temperatura.
  • Funcionamiento sencillo con un solo botón que restablece las memorias de valores altos/bajos
  • El soporte de montaje de alambre de la sonda permite la fácil colocación de cualquier sensor
  • La carcasa de plástico de ABS dispone de soporte articulado, gancho para colgar en pared, imán y cinta de montaje de Velcro™
  • Indicación de batería baja en pantalla
  • Resolución de 1 °; exactitud de ± 1 °C
  • Dimensiones:' 6.5 × 6.4 × 1.9 cm (2.62 × 2.5 × 0.75 pulg)
  • Peso: 1.87 oz
Microcable para espacios sellados
  • El sensor y el cable de 3 m (10 ft) se pueden introducir bajo el agua, en un refrigerador o un congelador
  • El pequeño diámetro del cable (0.06 pulg) permite cerrar las puertas del refrigerador sin causar ningún efecto
  • La desconexión del cable activa el sensor en el interior de la unidad para monitorizar la temperatura ambiente de la sala
Certifications
Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST
0,75 in
Pila (un año de funcionamiento continuo), sonda de frasco para refrigerador/congelador, soporte articulado, gancho para montaje en pared, imán y cinta de montaje magnética y de Velcro™
2,5 in
304,8 cm
Plástico ABS
1,87 oz
2,62 in
158 °F
-58 °F
Congelador, incubadora, baño de agua
6,4 cm
2,62 x 2,62 x 0,75 pulg (6,5 x 6,4 x 1,9 cm)
1,9 cm
120 pulg
65 mm
6,3 cm
1 °C
53 g
2,62 in
70 °C
− 50 °C
± 1 °C