Learn More
Fisherbrand™ Medidores de humedad relativa/temperatura Traceable™
Monitorice las condiciones del aire en cámaras climáticas, áreas de almacenamiento de productos químicos, salas limpias, incubadores y almacenes.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10152kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11774186
  • 62.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los medidores de humedad relativa/temperatura Fisher Scientific™ Traceable™ le permiten monitorizar las condiciones de aire en cámaras climáticas, áreas de almacenamiento de productos químicos, salas limpias, estufas microbiológicas y almacenes.
  • Rango de humedad: del 25 a 95 % de humedad relativa; precisión: de ± 3 % (gama media) a ± 5 % (fuera de la gama media)
  • Muestra de forma continua y simultánea la humedad relativa (11-661-11) o la humedad/temperatura (11-661-12) en dígitos extra grandes de 1,5 cm de alto.
  • Fabricado con plástico ABS resistente a productos químicos y de alto impacto
Con lectura de temperatura
  • Lectura de temperatura en °C o °F; oscila entre 0 °C y 50 °C con una precisión de ± 1 °C.
  • Mide 2 x 8 x 18 cm (L x An x Al).
  • Peso neto: 142g (5 oz)
  • Soporte para pared incluido
Con lectura de temperatura y mín./máx. doble y máx./min.
  • Lectura de temperatura en °C y °F; oscila entre 0 °C y 50 °C con una precisión de ± 1 °C.
  • Las memorias mínimas y máximas permiten la monitorización del aire durante la noche, durante los fines de semana, o prácticamente durante cualquier otro periodo de tiempo
  • Mide 2 x 7 x 10 cm (L x An x Al)
  • Peso neto: 57g (2 oz)
  • Sistema para montaje en pared y soporte de sobremesa incluidos
Certifications
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense) (NIST™).
Compliance
Los modelos con n.º de cat. 11-661-13 cumple los requisitos federales de la especificación 493.1207 de las normas estadounidenses CLIA para controlar la temperatura y la humedad en laboratorios clínicos.
Especificaciones
Especificaciones
Medidor digital de humedad/temperatura sin memoria
0,01
De 0 °C a 50 °C
LCD
Almacena y recuerda los niveles mínimos/máximos de temperatura y humedad, la pantalla se actualiza cada segundo
De 32° a 122 °F
0,62 x 2,62 x 37,87 pulg (1,57 x 7 x 96 cm)
1,57 cm
7 cm
18 cm
0,07 kg
Soporte de sobremesa, interruptor para lectura en °F/°C, sensores de estado sólido de respuesta rápida y dos pilas AAA
Del 25 al 95%
±3%RH (25 to 75)%RH, ±5%RH otherwise
±1°C (0 to 40°C) otherwise ±2°C
Plástico ABS
Estado sólido
1 °F
0,62 pulg
2,62 pulg
37,87 pulg
2,5 oz
Monitorización de las condiciones del aire en cámaras climáticas, áreas de almacenamiento de productos químicos, salas limpias, incubadoras y almacenes
ISO 17025, A2LA, NIST
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico