Learn More
Fisherbrand™ Barómetros con dial de precisión Traceable™
Ideal para controlar los cambios meteorológicos o las condiciones medioambientales en laboratorios o plantas
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.34780kg
Código de producto. 11734206
  • 131.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Soporte ranurado para mesa de trabajo
Descripción
Descripción
Los barómetros con dial de precisión Fisher Scientific™ Traceable™ de fácil lectura son ideales para controlar los cambios meteorológicos o las condiciones ambientales en laboratorios o plantas.
  • La esfera del dial es de 4,12 pulgadas de diámetro (10,8 cm)
  • Alojado en caja cromada
  • El puntero manual muestra el cambio barométrico desde la última visualización
  • El ajuste del tornillo compensa la altitud
Información de órdenes
Peso neto: 1 lb (0,45kg)
Certifications
Trazable a NIST
Compliance
Certificado con número de serie individual por un laboratorio de calibración ISO 17025 para indicar la trazabilidad de los instrumentos de acuerdo con las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
Controlar los cambios meteorológicos o las condiciones ambientales en laboratorios o plantas.
Certificado con número de serie individual por un laboratorio de calibración ISO 17025 para +indicar la trazabilidad de los instrumentos +de acuerdo con las normas facilitadas por el NIST™.
Nicromo resistente a la corrosión
1 lb
Soporte de escritorio con muesca incorporado
Barómetro con dial de precisión
0,45 kg
10,8 cm