Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de bolsillo Traceable™
El diseño exclusivo de perfil plano y el clip de bolsillo incorporado lo hacen en ideal para llevarlo en el bolsillo de una camisa.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Descripción
El diseño exclusivo de perfil plano y el clip de bolsillo incorporado lo hacen en ideal para llevarlo en el bolsillo de una camisa.
- Las lecturas se actualizan cada segundo
- El intervalo de temperatura es de -50º a 300 °C; conmutables entre C/ºF
- La precisión es de +/-1,5 °C
- Seguro para todas las pruebas de laboratorio
- Registra la lectura mínima/máxima
- Construcción de acero inoxidable y plástico
- Mide la temperatura en el suelo, las cubetas, los tubos de ensayo y los productos alimenticios
- La protección de la sonda extiende la longitud total a 27,30 cm (10,75 pulgadas).
Especificaciones
Medición de la temperatura en el suelo, cubetas, tubos de ensayo y productos alimenticios | |
Acero inoxidable y plástico, Plástico | |
1 oz | |
Termómetro de bolsillo | |
572 °F | |
− 58 °F | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 572 °F) | |
± 1,5 °C |
273 mm | |
0,1 °C | |
28 g | |
10,8 in | |
300 °C | |
− 50 °C | |
De -50 °C a +300 °C |