Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de bolsillo Traceable™
Ideal para laboratorio, planta y sobre el terreno. El termómetro de bolsillo Fisher Scientific Traceable es compatible con todas las sondas de tipo K.
33.45€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4,25 x 2,75 x 0,75 pulg (10,8 x 7,6 x 1,9 cm) |
Para utilizar con (aplicación) | Uso en laboratorios, plantas y campo |
Altura (imperial) | 0,75 in |
Altura (métrico) | 1,9 cm |
Código de producto | Marca | Báscula | Intervalo de temperatura (métrico) | Intervalo de temperatura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Báscula | Intervalo de temperatura (métrico) | Intervalo de temperatura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11759765
|
Fisherbrand™
|
Celsius Scale | De -50°C a +750°C | No disponible |
33.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15214006
|
Fisherbrand™
|
Fahrenheit Scale | No disponible | De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 1382°F) |
33.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- A prueba de impactos
- La unidad de tamaño de bolsillo se suministra lista para usar y presenta un funcionamiento de intervalo amplio, respuesta rápida y un solo interruptor
- Intervalo: de - 50 ° a + 750 °C/de - 58 ° a + 1382 °F
- Exactitud: ±1°C + 0.75 % entre 0 ° y 500 °C (32 ° y 932 °F); ± 1 °C + 1 % entre 500 ° y 750 °C (932 ° y 1382 °F); – 20 ± 2 °C; – 40 ± 4 °C; – 50 ± 5 °C
- Resolución: 0.1°
- Dimensiones: 69 × 106 × 22 mm (2.75 × 4.25 × 0.88 pulg)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Uso en laboratorios, plantas y campo | |
1,9 cm | |
48 pulg | |
121,92 cm | |
1°C | |
113 g | |
4,25 in | |
LCD digital |
4,25 x 2,75 x 0,75 pulg (10,8 x 7,6 x 1,9 cm) | |
0,75 in | |
Sonda de tipo K con sensor con reborde, cable,1,9 m (4 pulgadas), funda de piel sintética, pila de 9 V con vida útil de entre 150 y 200 horas de uso continuado | |
108 mm | |
Termopar de tipo K | |
4 oz | |
2,75 in | |
± 1°C | |
7,6 cm |