Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de congelador de platino Traceable™
Control de la temperatura en congeladores, baños de agua, termobloques, incubadoras y refrigeradores.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.26100kg
Código de producto. 11739765
  • 123.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Includes: Soporte de sonda ajustable, fijadores de Velcro™, tiras magnéticas, sonda, funda de ABS de alto impacto resistente a los productos químicos, pila alcalina de 9 V
Descripción
Descripción
  • El microcable ultradelgado permite que las puertas del congelador se cierren sobre él sin afectar a la junta
  • La sonda de platino de 100 ohmios de respuesta rápida es adecuada para usar con líquidos, aire/gas y material congelado
Especificaciones:
  • Intervalo: De -99,9° a +199,9 °C
  • Exactitud:±2°C
  • Resolución: 0,1 °
  • Tamaño del termómetro: 6,9 × 10,8 × 1,9cm (2,75 × 4,25 × 0,75 pulgadas)
  • Peso: 0,12kg (4,25 oz)
  • Longitud de la sonda: 7,6 cm, diám. 41 mm
  • Longitud total del vástago: 12,7 cm
  • Longitud de cable: 2,9 m
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST
4,25 x 2,75 x 0,75 pulg (10,8 x 7,6 x 1,9 cm)
0,75 in
Soporte de sonda ajustable, fijadores de Velcro™, tiras magnéticas, sonda, funda de ABS de alto impacto resistente a los productos químicos, pila alcalina de 9 V
5 pulg
294,43 cm
Plástico ABS
4,25 oz
2,75 in
200 °C
-99,9°C a +199,9°C
7 cm
0,16 in
Control de la temperatura en congeladores, baños de agua, bloques calentadores, incubadoras y refrigeradores
1,9 cm
115,9 in
108 mm
12,7 cm
0,1 °C
120 g
4,25 in
− 100 °C
± 2 °C