Learn More
Estándares de tampón de pH Traceable™, material de referencia certificado (CRM)
Formulación IUPAC
Marca:  Fisherbrand
Detalles adicionales : Peso : 0.87796kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11794256
  • 24.10€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Formulación IUPAC
  • Compatible con todas las marcas de electrodos e instrumentos
  • La exactitud a 25 °C es de ±0,010 pH
Especificaciones
Especificaciones
Estándares de tampón de pH
10.012
Solución de tampón
6 dosis de 100 ml
contenedores
Instrumentos y electrodos
6 x 100 ml
La exactitud a 25 °C es de ± 0010 pH
Trazables a NIST