Learn More
Estándares de tampón de pH Traceable™, material de referencia certificado (CRM)
Formulación IUPAC
Marca: Fisherbrand
Detalles adicionales : Peso : 0.47300kg
Descripción
Formulación IUPAC
- Compatible con todas las marcas de electrodos e instrumentos
- La exactitud a 25 °C es de ±0,010 pH
Especificaciones
Estándares de tampón de pH | |
7.0 | |
Solución de tampón | |
Frasco | |
contenedores |
Instrumentos y electrodos | |
473 ml (16 oz) | |
La exactitud a 25 °C es de ± 0010 pH | |
Trazables a NIST |