Learn More
Fisherbrand™ Temporizador Traceable™ Nano™
Ofrece un tamaño ultrapequeño con un funcionamiento intuitivo.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.05400kg
Descripción
Ofrece un tamaño ultrapequeño con un funcionamiento intuitivo. El nanotemporizador Fisher Scientific™ Traceable™ muestra tiempo de alarma de cuenta atrás/tiempo de cronómetro (cuenta progresiva) y la hora del día (AM/PM y formato 24 horas).
- Cuenta atrás o adelante hasta 23 horas, 59 minutos, 59 segundos en dos canales de temporización
- Exactitud: 0,01%
- Los dígitos de 0,375 pulgadas de altura se pueden leer a 10 pies (3 m)
- Para pruebas repetitivas, la memoria de dos canales vuelve a mostrar la hora programada original
Información de órdenes
Dimensiones: 6,4 x 5,1 x 1,3 cm (2,5 x 2 x 0,5 pulgadas) Peso: 2,5 oz (71 g)
Certifications
Se suministra certificado trazable con nº serie individual emitido por un lab. de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Temporizador portátil/de sobremesa | |
Sonidos de alarma de altos decibelios durante 1 min | |
De 1 s | |
2,5 x 0,5 x 2 pulg (6,4 x 1,3 x 5,08 cm) | |
6,4 cm | |
1,3 cm | |
0,375 in | |
0,93 cm | |
71 g | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
23 h 59 min 59 s | |
0,01% | |
LCD | |
2,5 in | |
0,5 in | |
2 pulg | |
5,08 cm | |
0,071 kg (2,5 onzas) | |
Certificado trazable |