Learn More
Fisherbrand™ Temporizador Multi-Colored Traceable™
Colores vivos variados para ofrecer un aspecto característico
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.07560kg
Código de producto. 11775863
  • 61.90€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Colores vivos variados para ofrecer un aspecto característico. El temporizador de múltiples colores Fisher Scientific™ Traceable™ se suministra con 3 marcos de colores únicos, lo que permite la personalización.
  • Cuatro canales de temporización independientes, además de memoria de recuperación
  • Hasta 99 horas, 59 minutos, 59 segundos
  • Resolución: 1 segundo
  • La exactitud es del 0,01 %
  • Cuenta hacia delante/cuenta atrás/alarma/reloj
  • Caballete de sobremesa y dorso magnético
  • La memoria exclusiva devuelve el canal al valor previamente programado con tan solo pulsar una tecla
Información de órdenes
Dimensiones: 2,75 x 2,25 x 0,5 pulg. (7 x 5,7 x 1,3 cm). Peso: 2,75 oz (78 g)
Certifications
Se suministra certificado trazable con nº serie individual emitido por un lab. de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
Temporizador portátil/de sobremesa
Sonoro
De 1 s
4
Blanco
0,091 kg
NIST
99 h 59 min 59 s
0,01%
LCD
Óxido de plata tamaño n.o 357
0,2 lb
3 marcos de colores brillantes y variados, pilas, caballete de sobremesa, dorso magnético